Learn More
2-Aminoheptane, MedChemExpress
Código de producto. 16472289
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16472289 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472289 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0952
MedChemExpress 2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoheptane
Forma física Liquid
CAS 123-82-0
Color Colorless
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H17N
Sinónimo 1-Methylhexylamine 2-Heptylamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (867.90 mM)
SMILES CC(N)CCCCC
Peso molecular (g/mol) 115.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza 98.0%