Learn More
2-aminofluoreno-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminofluorene-D11 |
| CAS | 347841-44-5 |
| Fórmula molecular | C13 D11 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9H-Fluoren-1,3,4,5,6,7,8,9,9-d9-2-amine-d2 (9CI), 2-Aminofluorene-d11, 2-Aminofluorene-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7,14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D/hD2 |
| SMILES | [2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C([2H])([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N,1,3,4,5,6,7,8,9,9-undecadeuteriofluoren-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 192.3009 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1582 |