Learn More
2-Aminofluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499797 25 g 25 g
11479797 1 g 1 g
11489797 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22769.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153-78-6 | C13H11N | 181.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-78-6
Fórmula molecular C13H11N
Peso molecular (g/mol) 181.238
Número MDL MFCD00001125
Clave InChI CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminofluorene, 2-fluorenamine, aminofluoren, 2-fluoreneamine, fluorene, 2-amino, fluoren-2-amine, 2-fluorenylamine, 2-fluroenylamine, fluoren-2-ylamine, aminofluoren german
PubChem CID 1539
Nombre IUPAC 9H-fluoren-2-amina
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminofluorene
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1945861
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminofluorene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoren-2-ylamine