Learn More
2-aminofluoreno-9-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminofluorene-9-13C |
| CAS | 335081-08-8 |
| Fórmula molecular | 13C C12 H11 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9H-Fluoren-2-amine-9-13C (9CI), 2-Aminofluorene-9-13C, 2-Aminofluorene-9-13C1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7,14H2/i7+1 |
| SMILES | Nc1ccc2c([13CH2]c3ccccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 9H-fluoren-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 182.2258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0925 |