Learn More
2-aminofluoreno-9-13C, CDN
Código de producto. 30309566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30309566 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309566 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC50210.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminofluorene-9-13 C
CAS 335081-08-8
Fórmula molecular 13 C C12 H11 N
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 9 H-Fluoren-2-amine-9-13 C (9 CI), 2-Aminofluorene-9-13 C, 2-Aminofluorene-9-13C1
Fórmula InChI InChI=1 S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8 H,7,14H2/i7+1
SMILES Nc1ccc2c([13 CH2]c3ccccc23)c1
Nombre IUPAC 9 H-fluoren-2-amina
Peso molecular (g/mol) 182.2258
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0925 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity