Learn More
Ácido 2-aminoetilfosfónico, TRC
Código de producto. 30322059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322059 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30322059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA615850250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethylphosphonic Acid
CAS 2041-14-7
Fórmula molecular C2 H8 N O3 P
Cantidad 250 mg
Sinónimo P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid
SMILES NCCP(=O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 125.06