Learn More
Clorhidrato de cloruro de (2-aminoetil)trimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Aminoethyl)trimethylammonium Chloride Hydrochloride |
| CAS | 3399-67-5 |
| Fórmula molecular | C5H15N2ClHCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-amino-N,N,N-trimethyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1) (ACI), (2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride, hydrochloride (7CI), Ammonium, (2-aminoethyl)trimethyl-, chloride, hydrochloride (8CI), Ethanaminium, 2-amino-N,N,N-trimethyl-, chloride, hydrochloride (9CI), (2-Aminoethyl)trimethylazanium hydrochloride chloride, 1-Amino-2-(trimethylammonium)ethane chloride, 2-AETA, 2-Amino-N,N,N-trimethylethanaminium chloride hydrochloride, Cholamine chloride hydrochloride, (2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H15N2.2ClH/c1-7(2,3)5-4-6;;/h4-6H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCN |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-aminoetil(trimetil)azanio; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 175.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0691 |