Learn More
Sulfato de 2-aminoetilo, TRC
Código de producto. 30327512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327512 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30327512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60954550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl Sulfate
CAS 926-39-6
Fórmula molecular C2H7NO4S
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34
SMILES NCCOS(=O)(=O)O
Peso molecular (g/mol) 141.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0096