Learn More
Ácido (2-aminoetil)fosfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10549073 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10722681 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549073 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291632500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2041-14-7
Fórmula molecular C2H8NO3P
Peso molecular (g/mol) 125.06
Número MDL MFCD00008182
Clave InChI QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
PubChem CID 339
ChEBI CHEBI:15573
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetilfosfónico
SMILES NCCP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Aminoethyl)phosphonic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 296.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Cantidad 250 mg
Beilstein 04, 1792
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.