Learn More
Clorhidrato de metanetiosulfonato de 2-aminoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrochloride |
| CAS | 37597-96-9 |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O2 S2 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO2S2.ClH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)SCCN |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-metilsulfonilsulfaniletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9841 |