Learn More
2-aminoetil metanosulfonato hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30132521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132521 2.5 g 2.50 g
30008414 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6091002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16599-33-0
Fórmula molecular C3 H9 N O2 S2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 236.15
Nombre IUPAC 2-metilsulfonilsulfaniltanamina; Hidrobromuro
SMILES Br.CS(=O)(=O)SCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrobromide
Nombres de analitos o componentes 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO2S2.BrH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.9336
Porcentaje de pureza >95%