Learn More
2-Aminoetil metacrilato clorhidrato, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10680222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10680222 5 g Frasco de vidrio 5 g
10522612 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15€
    58.65€ / 5 g
    Ahorro 8.50€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2420-94-2 | C6H11NO2·HCl | 165.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2420-94-2
Fórmula molecular C6H11NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 165.62
Número MDL MFCD00078260
Clave InChI XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
PubChem CID 75495
Nombre IUPAC 2-aminoetil 2-metilprop-2-enoato; clorhidrato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Nombre de nota 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 118.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Estabilizante 500 to 1000ppm phenothiazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.