Learn More
Sulfato de hidrógeno de 2-aminoetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10539790 500 g Frasco de plástico 500 g
10375780 100 g Frasco de plástico 100 GR
10493205 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10539790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103645000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 926-39-6 | C2H7NO4S | 141.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-39-6
Fórmula molecular C2H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 141.14
Número MDL MFCD00008179
Clave InChI WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanolamine o-sulfate, aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl sulfate, mono 2-aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl hydrogen sulphate, sulfuric acid mono 2-aminoethyl ester, was-34, 2-aminoethylhydrogensulfate, unii-9c8f910hlk, ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate ester
PubChem CID 70223
Nombre IUPAC Sulfato de hidrógeno de 2-aminoetilo
SMILES NCCOS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl hydrogen sulfate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 277°C to 280°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2OSO3H
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 276
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insolube in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino