Learn More
2-aminoetil difenilborinato, TRC
Código de producto. 30010624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010624 5 g 5 g
30012118 1 g 1 g
30011621 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6091155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-95-8
Fórmula molecular C14H16BNO
Peso molecular (g/mol) 225.09
Sinónimo Diphenylborinic Acid 2-Aminoethyl Ester, 2-Aminoethanol Diphenylborinate (Ester), (2-Aminoethyloxy)diphenylborane, 2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl Borate, 2-Aminoethoxydiphenylborane, 2-Aminoethyl Diphenylborinate, B-(2- Aminoethoxy)diphenylborane, NSC 17107, Naturstoffreagenz A
Nombre IUPAC 2-difenilboraniloxietanamina
SMILES NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl Diphenylborinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1325