Learn More
Difenilborinato de 2-aminoetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497947 25 g 25 g
11487947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16606.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 524-95-8 | C14H16BNO | 225.10 g/mol
2-Aminoethyl diphenylborinate is used for the densitometric determination of flavonoids and TRP activator. It is also used to manipulate intracellular release of calcium ions and in preparation of apoptotic inducers. It serves as a reactant for preparation of apoptotic inducers and in membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilborinato de 2-aminoetilo se utiliza para la determinación densitométrica de flavonoides y el activador de TRP. También se utiliza para manipular la liberación intracelular de iones de calcio y en la preparación de inductores apoptóticos. Sirve como reactante para la preparación de inductores apoptóticos y en el inhibidor de la entrada de calcio operada por depósitos permeable a la membrana.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-95-8
Fórmula molecular C14H16BNO
Peso molecular (g/mol) 225.10
Número MDL MFCD00014823
Clave InChI BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
PubChem CID 1598
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl diphenylborinate
Punto de fusión 187°C to 190°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2942273
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Nombre IUPAC 2-difenilboraniloxietanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoethyl diphenylborinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Aminoethoxy)(diphenyl)borane