Learn More
Clorhidrato de 2-aminoetil 4-terc-butil-2,6-dimetil-3-hidroxifenilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride |
| CAS | 1391053-50-1 |
| Fórmula molecular | C16 H26 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(20)11(2)12(10)9-14(19)18-7-6-17;/h8,20H,6-7,9,17H2,1-5H3,(H,18,19);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-2-(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 314.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1761 |