Learn More
Diclorhidrato de 2-aminoetilo 2-aminoetanotiosulfonato, TRC
Código de producto. 30322551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322551 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30322551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA608825100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethyl 2-Aminoethanethiosulfonate, Dihydrochloride
CAS 10027-70-0
Fórmula molecular C4 H12 N2 O2 S2 . 2 Cl H
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2O2S2.2ClH/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCSS(=O)(=O)CCN
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetilsulfonilsulfanil)etanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 257.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9874