Learn More
Diclorhidrato de 2-aminoetoxiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoethoxyamine Dihydrochloride |
| CAS | 37866-45-8 |
| Fórmula molecular | C2H10Cl2N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | O-(2-Aminoethyl)hydroxylamine Dihydrochloride, 2-(Aminooxy)ethylamine Dihydrochloride, 2-(Aminooxy)-ethanamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8N2O.2ClH/c3-1-2-5-4;;/h1-4H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCON |
| Nombre IUPAC | O-(2-aminoetil)hidroxilamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 149.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.017 |