Learn More
Ácido (2-aminoetóxido)acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458907 1 g 1 g
15468907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52289.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10366-71-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reactant in the synthesis ammonium ion-selective fluoroionophore. Used in the analysis of recognition elements for mitochondrial processing peptidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de iones de amonio, fluoroionóforo selectivo. Se utiliza en el análisis de elementos de reconocimiento para la peptidasa de procesamiento mitocondrial.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10366-71-9
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD09865417
Clave InChI GNRLUBOJIGSVNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethoxy acetic acid, 2-amino-ethoxy-acetic acid, 2-aminoethoxy acetic acid, acetic acid, aminoethoxy, 5-amino-3-oxapentanoic acid, aminoethoxyacetic acid, 2-2-aminoethoxyl acetic acid, acetic acid, 2-aminoethoxy
PubChem CID 11170956
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-aminoetoxi)acético
SMILES C(COCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Aminoethoxy)acetic acid
Punto de fusión 177°C to 179°C
Fórmula lineal NH2CH2CH2OCH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%