Learn More
Clorhidrato de 2-aminoetanol, TRC
Código de producto. 30322607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322607 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30322607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA576798500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethanol Hydrochloride
CAS 2002-24-6
Fórmula molecular C2H7NO • HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-Aminoethanol hydrochloride, Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, Ethanolamine hydrochloride, MEA hydrochloride, Monoethanolamine hydrochloride, Monoethanolaminium chloride, β-Aminoethanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
SMILES C(CO)N.Cl
Nombre IUPAC 2-aminoetanol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 97.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.0294