Learn More
2-aminoetanol (etanolamina), Mikromol™
Descripción
2-aminoetanol (etanolamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanolamine |
| CAS | 141-43-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethanolamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | NCCO |
| Nombre IUPAC | 2-aminoetanol |
| Mostrar más |