Learn More
Clorhidrato de 2-aminoetanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295810 100 g Frasco de vidrio 100 g
10393572 5 g Frasco de vidrio 5 g
10113540 25 g Frasco de vidrio 25 g
10424025 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10295810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153771000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 113.60
Número MDL MFCD00012904
Clave InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethanethiol hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 66.0°C to 70.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (50°C, 4 hrs, 100mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2SH·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 286
Índice Merck 15, 2776
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
Nombre IUPAC 2-aminoetanetiol;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.