Learn More
2-aminoetano-d4-tiol HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cysteamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1219805-04-5 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H3 N S . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-thiol hydrochloride, Cysteamine-d4 hydrochloride, 2-Aminoethane-d4-thiol hydrochloride, Mercaptamine-d4 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])S |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetanotiol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 117.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0317 g/mol |
| Mostrar más |