Learn More
2-Aminoetano-1,1,2,2-d4-ol, TRC
Código de producto. 30379701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379701 100 mg
30376155 250 mg
30378997 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE676501100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85047-08-1
Fórmula molecular C2 2H4 H3 N O
Peso molecular (g/mol) 65.11
Sinónimo Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-amino- (9CI), 2-Aminoethan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 2-Aminoethanol-d4, 2-Aminoethanol-1,1,2,2-D4, Ethanolamine-d4, Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
Nombre IUPAC 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetanol
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine D4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.0779