Learn More
2-Aminodipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132653 50 mg 50 miligramos
30004333 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60880150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1980075-70-4
Fórmula molecular C10H10Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 257.12
Sinónimo Pyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyridin-2-amine Dihydrochloride, Dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazol-2-amine Dihydrochloride, Glu-P-2;
Nombre IUPAC 1,3,8-triazatriciclo[7.4.0.02,7]trideca-2(7),3,5,8,10,12-hexaen-4-amina; Dihidrocloruro
SMILES NC1=NC(N2C(C=CC=C2)=N3)=C3C=C1.[2HCl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Dihydrochloride
Nombres de analitos o componentes 2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N4.2ClH/c11-8-5-4-7-10(13-8)14-6-2-1-3-9(14)12-7;;/h1-6H,(H2,11,13);2*1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Porcentaje de pureza >95%