Learn More
(+/-)-2-Aminobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459923 2500 mL 2500 ml
11449923 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13014.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+/-)-2-aminobutano es una materia prima importante y un intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13952-84-6
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00008094
Clave InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nombre IUPAC butan-2-amina
SMILES CCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Aminobutane
Punto de fusión -104°C
Densidad 0.722
pH 12.5
Punto de ebullición 63°C to 64°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.393
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2733
Beilstein 1361345
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1544
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 98%