Learn More
2-aminobifenilo, TRC
Código de producto. 30318292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318292 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30318292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60176510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobiphenyl
CAS 90-41-5
Fórmula molecular C12 H11 N
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Biphenylamine (8CI), 2-Amino-1,1-Biphenyl, 2-Amino-1,1'-biphenyl, 2-Aminobiphenyl, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Phenylbenzenamine, NSC 7661, o-Aminobiphenyl, o-Aminodiphenyl, o-Biphenylamine, o-Phenylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccccc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-fenilanilina
Peso molecular (g/mol) 169.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0891