Learn More
2-aminobifenil-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobiphenyl-d9 |
| CAS | 344298-97-1 |
| Fórmula molecular | C12 D9 H2 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Aminobiphenyl-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2N |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.2779 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1456 |