Learn More
2-Aminobifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387575 1 g 1 g
11397575 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05728.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-41-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-41-5
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00007701
Clave InChI TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobiphenyl, 1,1'-biphenyl-2-amine, 2-biphenylamine, 2-aminodiphenyl, o-aminobiphenyl, o-biphenylamine, biphenyl-2-ylamine, o-aminodiphenyl, o-phenylaniline, biphenyl-2-amine
PubChem CID 7015
Nombre IUPAC 2-fenilanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobiphenyl
Punto de fusión 47°C to 52°C
Punto de ebullición 299°C
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 471874
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 97%