Learn More
Cianuro de 2-aminobencilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzylcyanide |
| CAS | 2973-50-4 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, 2-amino-, Acetonitrile, (o-aminophenyl)- (7CI,8CI), 2-Aminobenzeneacetonitrile, (2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)aniline, 2-Aminobenzyl cyanide, o-Aminobenzyl cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0687 |