Learn More
Cianuro de 2-aminobencilo, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzylcyanide, Hydrochloride |
| CAS | 40943-70-2 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, 2-amino-, monohydrochloride (9CI), o-Aminophenylacetonitrile hydrochloride, 2-Aminobenzeneacetonitrile hydrochloride, (2-Aminophenyl)acetonitrile hydrochloride, 2-(Cyanomethyl)aniline hydrochloride, 2-Aminobenzyl cyanide hydrochloride, o-Aminobenzyl cyanide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10;/h1-4H,5,10H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccccc1CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminofenil)acetonitrilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0454 |