Learn More
Alcohol 2-aminobencílico, TRC
Código de producto. 30321121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321121 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30321121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6018285G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Fórmula molecular C7 H9 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
SMILES Nc1ccccc1CO
Nombre IUPAC (2-aminofenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 123.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684