Learn More
Alcohol 2-aminobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458310 10 g Frasco de vidrio 10 g
10153440 25 g Frasco de vidrio 25 g
10531554 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10458310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153730100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5344-90-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD00007749
Clave InChI VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
Nombre IUPAC (2-aminofenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzyl alcohol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82.0°C to 86.0°C
Color Beige a marrón grisáceo
Punto de ebullición 162.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.4905
Cantidad 10 g
Beilstein 13, 615
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/100g (20°C). Other solubilities: 40g/100g thf (14°C),0.64g/100g toluene (20°C),soluble in chlorinated solvents,soluble in ethanol,ether,very soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.