Learn More
Alcohol 2-aminobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494574 250 g 250 g
11474574 10 g 10 g
11484574 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13180.30
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2-Aminobenzyl alcohol is oxidatively cyclised with an array of ketones in dioxane at 80°C in the presence of a ruthenium catalyst and KOH to give corresponding quinolines. It undergoes oxidation catalyzed by heterotrimetallic RuMnMn species on the hydrotalcite surface in the presence of O2 to yield 2-aminobenzaldehyde. was used in the synthesis of ethyl 2-hydroxymethylcarbanilate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2-aminobencilo se cicla de forma oxidativa con una serie de cetonas en dioxano a 80 °C en presencia de un catalizador de rutenio y KOH para producir las quinolinas correspondientes. Se somete a la oxidación catalizada por especies heterotrimetálicas de RuMnMn en la superficie de la hidrotalcita en presencia de O2 para producir 2-aminobenzaldehído. Se ha utilizado en la síntesis de 2-hidroximetilcarbanilato de etilo.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5344-90-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007749
Clave InChI VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
Nombre IUPAC (2-aminofenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzyl alcohol
Punto de fusión 81°C to 84°C
Punto de ebullición 160°C (10 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 1072211
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.