Learn More
2-aminobenzoxazol, TRC
Código de producto. 30325428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325428 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30325428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5915151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Fórmula molecular C7 H6 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1oc2ccccc2n1
Nombre IUPAC 1,3-benzoxazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 134.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.048