Learn More
2-Aminobenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475623 500 g 500 g
11465623 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13521.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
2-Aminobenzothiazole was used in the synthesis of cobalt(II) picrate mixed-ligand complexes. It was used to study adsorption of biologically significant 2-aminobenzothiazole molecules on colloidal silver particles using surface-enhanced raman scattering spectroscopy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminobenzotiazol se utilizaba en la síntesis de complejos de ligando mixto de picrato de cobalto(II). Se utilizó para estudiar la adsorción de moléculas biológicamente significativas de 2-aminobenzotiazol en partículas de plata coloidal mediante espectroscopia de dispersión Raman aumentada por superficie
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter dietílico.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-95-8
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.199
Número MDL MFCD00005785
Clave InChI UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzothiazole
Punto de fusión 126°C to 129°C
Cantidad 500 g
Beilstein 116315
Índice Merck 14,424
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 98%