Learn More
2-Aminobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10593881 100 g Frasco de plástico 100 g
10503891 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10635582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-95-8
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.2
Número MDL MFCD00005785
Clave InChI UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzothiazole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129°C to 134°C
Color Beige a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 182
Índice Merck 15, 419
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble in water. Other solubilities: soluble in concentrated acids,freely soluble in alcohol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o escamas