Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzothiazole |
| Nombre de nota | 97% |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 129°C to 134°C |
| Color | Beige a gris |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |