Learn More
Ácido 2-aminobenzotiazol-6-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464107 5 g 5 g
15454107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31512.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-85-6 | C8H6N2O2S | 194.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-85-6
Fórmula molecular C8H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.21
Número MDL MFCD00054180
Clave InChI ZEAKWWWXCZMODH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-amino-6-benzothiazolecarboxylic acid, asischem b67429, zlchem 188, akos bb-7723, salor-int l481106-1ea, ksc487a1l
PubChem CID 66740
Nombre IUPAC ácido 2-amino-1,3-benzothiazol-6-carboxílico
SMILES NC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 95%