Learn More
2-aminobenzofenona, TRC
Código de producto. 30318415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318415 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30318415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62578025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzophenone
CAS 2835-77-0
Fórmula molecular C13H11NO
Cantidad 25 g
Sinónimo (2-Aminophenyl)phenylmethanone, 2-(Phenylcarbonyl)aniline, 2-Aminobenzophenone, 2-Aminophenyl Phenyl Ketone, 2-Benzoylaniline, 2-Benzoylbenzenamine, NSC 9422, o-Aminobenzophenone, o-Aminophenyl Phenyl Ketone, o-Benzoylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2
SMILES Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2-aminofenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 197.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0841