Learn More
2-Aminobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494284 10 g 10 g
11404294 50 g 50 g
11414294 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12580.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario empleado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO, metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-77-0
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.24
Número MDL MFCD00007713
Clave InChI MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
PubChem CID 76080
Nombre IUPAC (2-aminofenil)-fenilmetanona
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzophenone
Punto de fusión 105°C to 108°C
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 743425
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%