Learn More
2-Aminobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647052 100 g Frasco de vidrio 100 g
10637052 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103161000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-77-0
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.24
Número MDL MFCD00007713
Clave InChI MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
PubChem CID 76080
Nombre IUPAC (2-aminofenil)-fenilmetanona
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 108.0°C
Color Amarillo-dorado
Temperatura de inflamación 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4COC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 76
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 40g/L methanol (20°C),soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.