Learn More
2-aminobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzonitrile |
| CAS | 1885-29-6 |
| Fórmula molecular | C7H6N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-aminobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0531 |