Learn More
2-Aminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10539630 100 g Frasco de vidrio 100 g
10162320 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10539630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104921000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885-29-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00007631
Clave InChI HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
PubChem CID 72913
Nombre IUPAC 2-aminobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzonitrile
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 46.0°C to 50.0°C
Punto de ebullición 267.0°C to 268.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CN
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 322
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthranilonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.