Learn More
2-Aminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435013 250 g 250 g
11425013 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12286.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1885-29-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00007631
Clave InChI HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
PubChem CID 72913
Nombre IUPAC 2-aminobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzonitrile
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 286°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Olor Almond-like
Cantidad 250 g
Número UN UN3439
Beilstein 907187
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.