Learn More
2-Aminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425013 50 g 50 g
11435013 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12286.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885-29-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00007631
Clave InChI HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
PubChem CID 72913
Nombre IUPAC 2-aminobenzonitrilo
SMILES NC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzonitrile
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 286°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Olor Almond-like
Cantidad 50 g
Número UN UN3439
Beilstein 907187
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminobenzonitrile