Learn More
2-aminobenzimidazol, Mikromol™
Código de producto. 30463860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463860 4 x 25 mg -
17980606 100 mg 100 miligramos
17911406 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463860 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2500.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-aminobenzimidazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzimidazole
CAS 934-32-7
Nombres de analitos o componentes 2-Aminobenzimidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Aminobenzimidazole, 1H-Benzimidazol-2-amine, Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, NSC 27793, NSC 7628
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1nc2ccccc2[nH]1
Nombre IUPAC 1H-bencimidazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 133.15
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.064 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.