Learn More
2-aminobenzimidazol, Mikromol™
Descripción
2-aminobenzimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminobenzimidazole |
| CAS | 934-32-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Aminobenzimidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Aminobenzimidazole, 1H-Benzimidazol-2-amine, Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, NSC 27793, NSC 7628 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMILES | Nc1nc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1H-bencimidazol-2-amina |
| Mostrar más |