Learn More
2-Aminobencimidazol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317550 100 g Frasco de vidrio 100 g
10307550 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174021000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-32-7
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005596
Clave InChI JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
Nombre IUPAC 1H-bencimidazol-2-amina
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzimidazole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228.0°C to 232.0°C
Color Beige a amarillo o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 116
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos