Learn More
2-Aminobencimidazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321507 100 g 100 g
11301507 5 g 5 g
11311507 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02066.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
2-Aminobenzimidazole is used as receptors in chemosensor analysis. It was used in the hydrolysis of a choline carbonate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,2-a]benzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminobencimidazol se utiliza como receptor en el análisis de quimiosensores. Se usó en la hidrólisis de un carbonato de colina. También se utilizó en la síntesis de imidazo[1,2-a]bencimidazoles.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Proteger de la luz directa. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-32-7
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005596
Clave InChI JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
Nombre IUPAC 1H-bencimidazol-2-amina
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzimidazole
Punto de fusión 228°C to 232°C
Cantidad 100 g
Beilstein 116525
Información de solubilidad Soluble in water (Slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥97%